Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G-1E, monoclonal
species reactivity
mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, human, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 4G-1E, monoclonal | clone 5G-2F, monoclonal | clone monoclonal | clone 12B2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
General description
Immunogen
Application
Niezalecane.
Immunocytochemia:
10 µg/ml poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie dla GSK3 w komórkach L6 utrwalonych acetonem.
Sygnalizacja
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected GSK3 in RIPA lysates from human Jurkat cells; previously GSK3 was detected in RIPA lysates from human A431, rat L6 and PC12, and mouse 3T3 cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus