Merck
05-413
Przeciwciało anty-fosfo-GSK3 (Tyr279/Tyr216), klon 5G-2F
clone 5G-2F, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
GSK-3 alfa, kinaza syntazy glikogenu 3 alfa
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
5G-2F, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
WB
Citations:
48
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5G-2F, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Gene Information
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
General description
51 kDa (alfa) i 46 kDa (beta)
Kinaza syntazy glikogenu 3 (GSK3) jest prolinową kinazą serynowo-treoninową, która początkowo została zidentyfikowana jako fosforylująca i inaktywująca syntazę glikogenu, kluczowy enzym w metabolizmie glikogenu. Od tego czasu wykazano, że jest ona zaangażowana w regulację różnorodnych funkcji komórkowych, w tym syntezy białek, proliferacji komórek, różnicowania komórek, składania/rozkładania mikrotubul i apoptozy.
Istnieją dwie izoformy GSK3, alfa i beta, które wykazują wysoki stopień homologii aminokwasowej. Obie izoformy GSK3 są ściśle regulowane poprzez fosforylację. Aktywacja GSK3 beta zależy od fosforylacji Tyr216 (Tyr279 w GSK3 alfa). Wykazano, że po aktywacji fosforyluje wiele różnych białek komórkowych, w tym p53, c-Myc, c-Jun, czynnik szoku cieplnego 1 (HSF1) i cyklinę D1
Immunogen
Epitop: Otaczający pTyr214 (Drosophila GSK-3), pTyr279 (ludzki GSK3α), pTyr216 (ludzki GSK3β)
Syntetyczny peptyd (C-KQLLHGEPNVS[pY]ICSRY) odpowiadający aminokwasom 203-219 pochodzącym z regionu domeny katalitycznej (między subdomeną VII i VIII) enzymu Drosophila GSK3/shaggy sprzężonego z owalbuminą.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
To przeciwciało anty-fosfo-GSK3 (Tyr279/Tyr216), klon 5G-2F jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-GSK3 (Tyr279/Tyr216).
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że reaguje z ortologami GSK-3 z drosophila melanogaster i wielu innych gatunków na podstawie homologii sekwencji otaczającej docelową resztę fosfotyrozyny.
Rozpoznaje GSK-3 fosforylowaną w docelowej reszcie tyrozyny (ludzka GSK-3α pY279 i GSK-3β pY216). Sekwencja 17-aminokwasowego peptydu immunogennego różni się od odpowiedniej sekwencji ludzkiej, mysiej i szczurzej tylko o dwie reszty aminokwasowe.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu. Zamrożone w temperaturze -20ºC.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Routinely evaluated by immunoblot on human Jurkat cells, mouse 3T3/A31, human A431, or rat L6 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected phospho-GSK3 in RIPA lysates from human Jurkat cells. Previous lots detected phospho-GSK3 in mouse 3T3/A31, human A431 lysates and rat L6 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus