Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, bovine, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSK3B(2932)
General description
GSK3 (Glycogen Synthase Kinase 3) różni się od większości kinaz serynowo-treoninowych tym, że jest aktywna przy braku działania szlaków sygnałowych. Istnieją dwie izoformy, GSK3α i GSK3β. Funkcją GSK3 jest fosforylacja syntazy glikogenu, a tym samym jej inaktywacja. Działanie insuliny stymuluje szlak kinazy PI3, powodując aktywację Akt, która fosforyluje i inaktywuje GSK3. Syntaza glikogenu jest następnie szybko defosforylowana i aktywowana. Inne substraty GSK3 obejmują Jun (w miejscach hamujących) i eIF2B. Fosforylacja Tau przez GSK3 może być związana z rozwojem choroby Alzheimera. Przeciwciała specyficzne dla stanu fosforylacji skierowane przeciwko miejscu Akt (Ser21) na GSK3 są odpowiednie do zastępczych testów stanu aktywacji szlaku.
Przeciwciało to wykrywa silne białko o masie 47 kDa.
Immunogen
Epitop: a.a. 335-349
Syntetyczny peptyd szczurzego GSK3 beta (aa. 335-349), sprzężony z KLH. Sekwencja ta jest w 100% identyczna z ludzką GSK3 beta.
Application
Immunoprecypitacja: Rozcieńczenie 12,5 µg/mL poprzedniej partii zostało użyte w immunoprecypitacji na tkance mózgowej szczura; immunoprecypitacja z ekstraktami tkankowymi innymi niż mózg może wymagać wyższych stężeń przeciwciał.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne testy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała poliklonalnego GSK3β: Komórki HeLa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne testy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała poliklonalnego GSK3β: Komórki HeLa
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
To przeciwciało anty-I-GSK-3b, a.a. 335-349 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP, IH(P) do wykrywania anty-I-GSK-3b.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa silne białko 47 kDa, odpowiadające oczekiwanej masie cząsteczkowej GSK3 beta.
Physical form
Białko A oczyszczone metodą powinowactwa
Oczyszczone poliklonalne przeciwciało IgG jest dostarczane w PBS, pH 7,2, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do jednego roku od daty otrzymania. Produkt może być przechowywany przez 2-4 tygodnie w temperaturze 2º-8ºC.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek C2C12, komórki Hela, mózg szczura lub myszy
Lizat komórek C2C12, komórki Hela, mózg szczura lub myszy
Routinely evaluated by Western Blot on C2C12 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected GSK3 BETA on 10 μg of C2C12 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected GSK3 BETA on 10 μg of C2C12 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB8687
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?