Przejdź do
04-886
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon A11W, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone A11W, from rabbit
Synonim(y):
transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B, czynnik transkrypcyjny STAT5B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
A11W, monoclonal
Species reactivity:
rat, chimpanzee, human, mouse, bovine
Application:
WB
Citations:
7
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A11W, monoclonal
species reactivity
rat, chimpanzee, human, mouse, bovine
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
suitability
not suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
Gene Information
bovine ... Stat5A(282375)
General description
Białka STAT (signal transducer and activator of transcription) stanowią rodzinę czynników transkrypcyjnych. STAT są aktywowane poprzez fosforylację tyrozyny, głównie przez kinazy JAK, co skutkuje ich dimeryzacją, translokacją jądrową i regulacją ekspresji genów. Aktywność STAT5 jest indukowana przez liczne cytokiny i czynniki wzrostu. Podczas gdy STAT5A i STAT5B mają 96% homologii aminokwasowej, obie izoformy pełnią różne funkcje fizjologiczne. Fosforylacja tyrozyny 694/699 jest kluczowym markerem aktywacji STAT5A/B.
~95 kDa
Immunogen
Epitop: pTyr694/699
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję DGpYVK, w której pY odpowiada fosfo-tyrozynie przy reszcie 694 ludzkiego STAT5A lub reszcie 699 STAT5B.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykrywaj fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon A11W zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699).
Physical form
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Komórki 3T3/NIH poddane działaniu PDGF
Evaluated by western blot on RIPA lysates from 3T3/NIH cells untreated and treated with PDGF.
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) in lysates from 3T3/NIH cells treated with PDGF.
Other Notes
Zastępuje: 05-886
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-49505-106407-307
Gene Information
bovine ... Stat5A(282375)
Gene Information
human ... STAT5A(6776)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... Stat1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
rat, chimpanzee, human, mouse, bovine
species reactivity
mouse, sheep, human, rat, bovine
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
clone
A11W, monoclonal
clone
8-5-2, monoclonal
clone
5C9.2, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
B Sporri et al.
Blood, 97(1), 221-226 (2001-01-03)
JAB/suppressor of cytokine signaling 1 (SOCS1) STAT-induced STAT inhibitor-1 (SSI-1) (JAB/SOCS1/SSI-1) is an SH2-domain-containing protein that is induced by and negatively regulates signaling by a number of cytokines including interleukin-4 (IL-4), IL-6, interferon (IFN)-gamma, prolactin, growth hormone, and erythropoietin. The
Altered interleukin-12 responsiveness in Th1 and Th2 cells is associated with the differential activation of STAT5 and STAT1.
Gollob, J A, et al.
Blood, 91, 1341-1354 (1998)
Jennifer N Moloney et al.
Oncotarget, 8(62), 105440-105457 (2017-12-30)
Internal tandem duplication of the juxtamembrane domain of FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3-ITD) is the most prevalent genetic aberration present in 20-30% of acute myeloid leukaemia (AML) cases and is associated with a poor prognosis. FLT3-ITD expressing cells express elevated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-88604053252468582