Merck
05-495
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon 8-5-2
clone 8-5-2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A
Wybierz wielkość
100 μG
1960,00 zł
1960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon 8-5-2, clone 8-5-2, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8-5-2, monoclonal
species reactivity
mouse, sheep, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
Quality Level
Gene Information
human ... STAT5A(6776)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
05-886R04-88605-1064
clone
8-5-2, monoclonal
clone
94-10C-9-10C-2, monoclonal
clone
A11W, monoclonal
clone
5C9.2, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
mouse, sheep, human, rat, bovine
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, chimpanzee, human, mouse, bovine
species reactivity
rat, mouse, human
Gene Information
human ... STAT5A(6776)
Gene Information
human ... STAT5A(6776)
Gene Information
bovine ... Stat5A(282375)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... Stat1(20846)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa indukowane IFN-α lub komórki TF-1 traktowane GM-CSF
Routinely evaluated by Western Blot on 3T3/A31 cells stimulated with PDGF or HeLa cells stimulated with interferon-α.
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this lot detected phosphorylated STAT5A/B in lysates from 3T3/NIH cells stimulated with PDGF. 0.5-2 μg/mL of a previous lot detected phosphorylated STAT5A/B in lysates from 3T3/A31 cells stimulated with PDGF and from HeLa cells stimulated with interferon-a (IFN-a).
Application
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon 8-5-2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699) znanego również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A/B i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla fosforylowanej reszty tyrozynowej 694 STAT5A (94kDa) i 699 STAT5B (92kDa). Niezidentyfikowane białka mogą być wykrywane w niektórych lizatach.
General description
STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) to rodzina konserwatywnych czynników transkrypcyjnych, które przekazują sygnały o wysokiej wierności dla rodziny ligandów i receptorów cytokin jako głównych substratów kinaz JAK (1,2). W komórkach spoczynkowych STAT istnieją w stanie nieaktywnym w cytoplazmie do czasu aktywacji. Aktywatory obejmują cytokiny, czynniki wzrostu i niektóre peptydy. Aktywują one kinazy JAK, które po aktywacji wiążą się z domeną STAT SH2 (Src homology domain-2), powodując fosforylację STAT (1). Po aktywacji, STAT1, -3, -4, -5A i -5B tworzą homodimery. STAT1 i STAT2, a także STAT1 i STAT3 tworzą heterodimery, a kilka STAT tworzy tetramery, w zależności od zmiennych aktywującego liganda (1). Po dimeryzacji, STAT gromadzą się w jądrze poprzez transport jądrowy (1). STAT5A i STAT5B wydają się być najważniejsze dla funkcji hormonu wzrostu i prolaktyny i odgrywają kluczową rolę w produkcji mleka (1,2,3). Fosforylacja tyrozyny 694/699 jest cechą charakterystyczną aktywowanego STAT5.
STAT5A (94 kDa) i STAT5B (92 kDa)
Immunogen
Epitop: Tyr694/699
Syntetyczny fosfopeptyd sprzężony z KLH (KAVDG[pY]VKPQIK) odpowiadający aminokwasom 689-700 STAT5A i 694-705 STAT5B. Klon 8-5-2.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG w buforze zawierającym PBS. Roztwór zamrożony w temperaturze -20°C.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IL-7 activates the phosphatidylinositol 3-kinase/AKT pathway in normal human thymocytes but not normal human B cell precursors.
Sonja E Johnson, Nisha Shah, Anna A Bajer, Tucker W LeBien
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Marcia Bellon et al.
Blood, 127(20), 2439-2450 (2016-01-28)
Human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1)-associated adult T-cell leukemia and T-cell lymphoma (ATL) are aggressive diseases with poor prognoses, limited therapeutic options, and no curative treatment. In this study, we used a mouse model of ATL and restored expression
Xianping Shi et al.
Scientific reports, 5, 9694-9694 (2015-04-09)
Resistance to chemotherapy is a great challenge to improving the survival of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), especially those with activated B-cell-like DLBCL (ABC-DLBCL). Therefore it is urgent to search for novel agents for the treatment of DLBCL.
T M Schnöder et al.
Cell death and differentiation, 22(6), 974-985 (2014-11-15)
Erythropoiesis is a tightly regulated process. Development of red blood cells occurs through differentiation of hematopoietic stem cells (HSCs) into more committed progenitors and finally into erythrocytes. Binding of erythropoietin (Epo) to its receptor (EpoR) is required for erythropoiesis as
Carrie M Elks et al.
The Journal of biological chemistry, 291(33), 17066-17076 (2016-06-22)
Oncostatin M (OSM) is a multifunctional gp130 cytokine. Although OSM is produced in adipose tissue, it is not produced by adipocytes. OSM expression is significantly induced in adipose tissue from obese mice and humans. The OSM-specific receptor, OSM receptor β
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.