05-1064
Przeciwciało anty-fosfo-Stat1 (Tyr701), klon 5C9.2
clone 5C9.2, from mouse
Synonim(y):
Czynnik transkrypcyjny ISGF-3 składniki p91/p84, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1
Wybierz wielkość
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C9.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr701)
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
mouse ... Stat1(20846)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this lot was used to detect STAT1 phosphorylated at Tyr701 in EGF treated and untreated A431 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizaty komórek A431 poddane i niepoddane działaniu EGF, lizaty komórek NIH/3T3 poddane i niepoddane działaniu PDGF, lizaty komórek PC12 poddane i niepoddane działaniu pervanadate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2