Przejdź do
04-282
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Thr654), klon 3F2
clone 3F2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ERBB, ERBB1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
3F2, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, canine, rat
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
6
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F2, monoclonal
species reactivity
mouse, human, canine, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr654)
Gene Information
dog ... Egfr(404306)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
180 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący aminokwasy otaczające Thr 654 w ludzkim EGFR
Application
Wykrywaj fosfo-EGFR (Thr654) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-EGFR (Thr654), klon 3F2 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowany EGFR na treoninie 654
Physical form
100 µg (0,1 mg/ml) mysiej monoklonalnej IgG1 w PBS zawierającym 0,09% azydku sodu, PEG, sacharozę i 50% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje lizat komórek Hep2G poddany działaniu PMA i perwandatu jako kontrolę pozytywną.
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-28304-28107-820
species reactivity
mouse, human, canine, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
3F2, monoclonal
clone
12A3, monoclonal
clone
5F10, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
P00533
UniProt accession no.
P00533
UniProt accession no.
P00533
UniProt accession no.
P00533
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein kinase C phosphorylation of the EGF receptor at a threonine residue close to the cytoplasmic face of the plasma membrane
Hunter, T, et al
Nature, 311, 480-483 null
Phosphorylation of Thr654 but not Thr669 within the juxtamembrane domain of the EGF receptor inhibits calmodulin binding
Aifa, Sami, et al
Biochemical and biophysical research communications, 347, 381-387 (2006)
Elena Odintsova et al.
The Journal of biological chemistry, 288(36), 26323-26334 (2013-07-31)
Ligand-induced ubiquitylation of EGF receptor (EGFR) is an important regulatory mechanism that controls endocytic trafficking of the receptor and its signaling potential. Here we report that tetraspanin CD82/KAI1 specifically suppresses ubiquitylation of EGFR after stimulation with heparin-binding EGF or amphiregulin