Merck
04-283
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr845), klon 12A3
clone 12A3, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ERBB, ERBB1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
12A3, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ELISA, ICC, IP, WB
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
12A3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr845)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
General description
180 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący otaczające aminokwasy Tyr 845 w ludzkim EGFR.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Wykrywaj fosfo-EGFR (Tyr845) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-EGFR (Tyr845), klon 12A3 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowany EGFR na tyrozynie 845.
Physical form
100 µg mysiej monoklonalnej IgG1 liofilizowanej w 2-krotnym PBS zawierającym 0,09% azydku sodu, PEG i sacharozę.
Format: Oczyszczony
Późniejsza adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wielkości
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje lizat komórek Hep2G poddany działaniu EGF jako kontrolę pozytywną.
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Moro et al.
The Journal of biological chemistry, 277(11), 9405-9414 (2002-01-05)
Integrin-mediated cell adhesion cooperates with growth factor receptors in the control of cell proliferation, cell survival, and cell migration. One mechanism to explain these synergistic effects is the ability of integrins to induce phosphorylation of growth factor receptors, for instance
Kyung Lock Kim et al.
ACS central science, 4(5), 614-623 (2018-05-29)
Combinatorial post-translational modifications (PTMs), which can serve as dynamic "molecular barcodes", have been proposed to regulate distinct protein functions. However, studies of combinatorial PTMs on single protein molecules have been hindered by a lack of suitable analytical methods. Here, we
Julie L Boerner et al.
Molecular and cellular biology, 24(16), 7059-7071 (2004-07-30)
When co-overexpressed, the epidermal growth factor receptor (EGFR) and c-Src cooperate to cause synergistic increases in EGF-induced DNA synthesis, soft agar colony growth, and tumor formation in nude mice. This synergy is dependent upon c-Src-mediated phosphorylation of a unique tyrosine
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-28304053252407123