Merck
04-281
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Thr669), klon 5F10
clone 5F10, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ERBB, ERBB1, receptor naskórkowego czynnika wzrostu
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Thr669), klon 5F10, clone 5F10, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5F10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr669)
Quality Level
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Physical form
100 µg mysiej monoklonalnej IgG1 w płynie w 0,01 mg/ml PBS zawierającym 0,09% azydku sodu, PEG i sacharozę z 50% glicerolem.
Adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wymiarowego
Format: Oczyszczony
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Kontrola
Obejmuje lizat komórek A431 poddany działaniu PMA i pervanadatu jako kontrolę pozytywną.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Thr669), klon 5F10 wykrywa poziom fosfo-EGFR (Thr669) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje EGFR, gdy jest fosforylowany przy treoninie 669.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący aminokwasy otaczające Thr 669 w ludzkim EGFR.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
180 kDa
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutational removal of the Thr669 and Ser671 phosphorylation sites alters substrate specificity and ligand-induced internalization of the epidermal growth factor receptor
Heisermann, G J, et al
The Journal of Biological Chemistry, 265, 12820-12827 (1990)
G J Heisermann et al.
The Journal of biological chemistry, 263(26), 13152-13158 (1988-09-15)
The epidermal growth factor (EGF) receptor is regulated by EGF-stimulated autophosphorylation and by phorbol ester-stimulated, protein kinase C (Ca2+/phospholipid-dependent enzyme) mediated phosphorylation at identified sites. The EGF receptor contains additional phosphorylation sites including a prominent phosphothreonine and several phosphoserines which
Cisplatin induces PKB/Akt activation and p38(MAPK) phosphorylation of the EGF receptor
Winograd-Katz, S E and Levitzki, A
Oncogene, 25, 7381-7390 (2006)
F Yan et al.
Oncogene, 36(50), 6919-6928 (2017-09-05)
Overexpression of DNMT1 and KIT is prevalent in lung cancer, yet the underlying molecular mechanisms are poorly understood. While the deregulated activation of DNMT1 or KIT has been implicated in lung cancer pathogenesis, whether and how DNMT1 and KIT orchestrate