Przejdź do
04-1564
Przeciwciało przeciwko receptorowi estrogenowemu α, klon F3-A
ascites fluid, clone F3-A, from mouse
Synonim(y):
Receptor estradiolu, receptor jądrowy podrodziny 3 grupy A członek 1, receptor estrogenowy 1, receptor estrogenowy alfa, izoforma receptora estrogenowego alfa delta 4*,5,6,7*/633, izoforma receptora estrogenowego alfa delta 6,7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
F3-A, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
6
1700,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
F3-A, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Receptor estrogenowy α (ERα) jest receptorem hormonu jądrowego o masie 65 kDa. Ten receptor hormonów steroidowych bierze udział w regulacji ekspresji genów eukariotycznych i wpływa na proliferację i różnicowanie komórek w tkankach docelowych. ERα jest czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym ligandem, a po związaniu przez ligand, taki jak estrogen, następuje zmiana konformacyjna, która umożliwia dimeryzację i wiązanie z elementem odpowiedzi na estrogen. Po związaniu z DNA, receptor estrogenowy α może pozytywnie lub negatywnie regulować transkrypcję genów. Podobnie jak inne receptory hormonów steroidowych, receptory estrogenowe są białkami wewnątrzkomórkowymi. Znane są dwa ER, ERα, klasycznie znany jako ER, i ERβ. Uważa się, że receptor estrogenowy odgrywa ważną rolę we wzroście i rozwoju podgrupy hormonozależnych ludzkich raków piersi. ERβ ulega ekspresji w prostacie, jajniku i innych narządach rozrodczych. Chociaż jego specyficzność steroidowa jest bardzo podobna do ERα, mechanizmy molekularne regulujące aktywność transkrypcyjną ERβ mogą różnić się od tych regulujących ERα.
~ 67 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu receptorowi estrogenowemu α.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło receptor estrogenowy α w komórkach A431.
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, klon F3-A to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania receptora estrogenowego α, znanego również jako receptor estradiolu i receptor jądrowy podrodziny 3 grupy A członek 1, zostało zatwierdzone w WB, ICC.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje receptor estrogenowy α.
Physical form
Nieoczyszczone mysie monoklonalne IgG1κ bez konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki jajnika myszy
Evaluated by Western Blot in mouse ovary tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor α on 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-82006-93504-824
clone
F3-A, monoclonal
clone
60C, monoclonal
clone
polyclonal
clone
68-4, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, pig, mouse, human, bovine
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
ascites fluid
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of estrogen on vascular inflammation: a matter of timing.
Novella, S; Heras, M; Hermenegildo, C; Dantas, AP
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology null
Xiaoman Dai et al.
Neuroendocrinology, 113(7), 756-769 (2023-01-04)
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is a hypothalamic neuropeptide that plays important roles in the female fertility. Accumulating evidence suggests that ERα present in the astrocytes of the hypothalamus region is essential for production of GnRH. The astrocytes display age-related senescence associated
Willian O Dos Santos et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience (2023-08-26)
Dysfunctions in growth hormone (GH) secretion increase the prevalence of anxiety and other neuropsychiatric diseases. GH receptor (GHR) signaling in the amygdala has been associated with fear memory, a key feature of post-traumatic stress disorder. However, it is currently unknown
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-156404053252623219