Przejdź do
04-824
Przeciwciało przeciwko receptorowi estrogenowemu β, klon 68-4, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone 68-4, from rabbit
Synonim(y):
Receptor estradiolu, podrodzina receptorów jądrowych, receptor estrogenu 1, receptor estrogenu alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
68-4, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
5
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
68-4, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR2(2100)
mouse ... Esr2(13983)
rat ... Esr2(25149)
General description
Receptory estrogenowe (ER) są członkami nadrodziny receptorów hormonów steroidowych/tarczycowych czynników transkrypcyjnych aktywowanych ligandami. Receptory estrogenowe, w tym ERα i ERβ, zawierają domeny wiążące DNA i wiążące ligand i są krytycznie zaangażowane w regulację normalnej funkcji tkanek rozrodczych. Są one zlokalizowane w jądrze, chociaż niektóre receptory estrogenowe wiążą się z błoną powierzchniową komórki i mogą być szybko aktywowane przez ekspozycję komórek na estrogen. Wykazano, że ERα i ERβ są różnie aktywowane przez różne ligandy. Interakcje receptor-ligand wyzwalają kaskadę zdarzeń, w tym dysocjację od białek szoku cieplnego, dimeryzację receptora, fosforylację i powiązanie receptora aktywowanego hormonem ze specyficznymi elementami regulatorowymi w genach docelowych. Dowody sugerują, że ERα i ERβ mogą być regulowane przez różne mechanizmy, mimo że mają wiele wspólnych cech funkcjonalnych.
59kDa
Immunogen
Epitop: a.a.55-74(H) lub 63-82 (R, M)
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 63-82 szczurzego i mysiego receptora estrogenowego β oraz aminokwasom 55-74 ludzkiego receptora estrogenowego β.
Application
Immunoprecypitacja:
10 μL poprzedniej partii immunoprecypitowało receptor estrogenowy β z 500 μg lizatu MCF7 RIPA.
Wykryj receptor estrogenowy β za pomocą tego przeciwciała przeciwko receptorowi estrogenowemu β, klon 68-4 zatwierdzony do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie homologii sekwencji.
Receptor estrogenowy β, długa forma, nie wykrywa receptora estrogenowego alfa.
Analysis Note
Evaluated by western blot on RIPA lysates from MCF-7 cells.
Western Blot Analysis:
A 1:500 to 1:2,000 dilution of this antibody detected estrogen receptor β in RIPA lysates from MCF-7 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE290MABS1234MABS1235
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
68-4, monoclonal
clone
9.88, monoclonal
clone
250/H11, monoclonal
clone
488/H3, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ESR2(2100)
mouse ... Esr2(13983)
rat ... Esr2(25149)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
XiaoQing Wang et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 666195-666195 (2021-09-18)
Endometriosis is an estrogen-dependent chronic disease. The abnormal proliferation and invasion of ectopic stromal cells (ESCs) are important manifestations of endometriosis, and it is necessary to find safer and more effective treatments. Extracellular vesicles (EVs) derived from human umbilical cord
Cheng Zeng et al.
Reproduction (Cambridge, England), 160(3), 481-490 (2020-06-17)
Endometriosis is an estrogen-dependent disease, and estrogen receptor 2 (ESR2) plays a critical role in the pathogenesis of ovarian endometriosis by promoting cell invasion. Yes-associated protein 1 (YAP1) plays suppressive roles in several types of tumors. However, the relationship between
F de C Gomes et al.
Andrology, 8(1), 211-220 (2019-04-24)
Nandrolone decanoate (ND) is an anabolic-androgenic steroid, and its indiscriminate use leads to subclinical alterations in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and androgen-dependent organs. To evaluate the effects of ND, either alone or in combination with resistance exercise (RE), on the levels
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-82404053252336829