Przejdź do
03-0206-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human SNAP-25
Used for ultrasensitive quantification of Human SNAP-25 in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny SNAP-25, Zestaw do testu immunologicznego SNAP-25, Zestaw do testu immunologicznego na białko 25 związane z synaptosomami, Zestaw do zliczania pojedynczych cząsteczek SNAP-25
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
4690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human SNAP-25,
Quality Level
description
Used for ultrasensitive quantification of Human SNAP-25 in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw SMC® Human SNAP-25 High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego. 2) Systemy SMCxPRO® immunoassay wykrywają anality przy użyciu technologii Single Molecule Counting (SMC®).
Human Synaptosomal-Associated Protein, 25kDa (SNAP-25) jest receptorem białkowym ulegającym ekspresji głównie w rozwijającej się tkance nerwowej i jest składnikiem kompleksu trans-SNARE, który ułatwia egzocytozę i uwalnianie pęcherzyków synaptycznych zawierających neuroprzekaźniki do szczeliny synaptycznej neuronów. SNAP-25 był ostatnio badany jako potencjalny biomarker dysfunkcji synaptycznej w ogóle, mający znaczenie w chorobach psychiatrycznych, takich jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), schizofrenia i zaburzenia dwubiegunowe. Dodatkowo, spadek tego białka presynaptycznego jest oceniany jako predyktor stanów neurodegeneracyjnych obejmujących utratę funkcji poznawczych, takich jak choroba Alzheimera. Nowy zestaw SMC® Human SNAP-25 High Sensitivity Immunoassay Kit umożliwia dokładne pomiary tego białka w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF), surowicy i próbkach osocza nawet przy niskiej obfitości i umożliwia pracę mającą na celu zbadanie mechanizmów choroby i opracowanie potencjalnych terapii zarówno zaburzeń psychiatrycznych, jak i neurodegeneracyjnych.
Kategoria badawcza:
Neuronauka
neurologiczne
Podkategoria badawcza:
Choroba Alzheimera
Starzenie się
Układ nerwowy
Choroby neurodegeneracyjne
Neurofilamenty i metabolizm neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Medycyna neuroregeneracyjna
Neuronauka
Application
Alzheimer′s Disease / Aging / Nervous System / Neurodegenerative Diseases / Neurofilament & Neuron Metabolism / Neuronal & Glial Markers / Neurodegenerative Medicine / Neuroscience
Features and Benefits
Minimum 4 próbki surowicy z domieszką o średnim odzysku 82% w zakresie 71-95%
Minimum 4 próbki osocza z domieszką o średnim odzysku 91% w zakresie 77-99%
Minimum 5 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego z domieszką o średnim odzysku 89% w zakresie 83-103%
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 260 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 130-300,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 112% Plasma: 110% CSF: 97%
  • Recovery: Serm: 82% Plasma: 91% CSF: 89%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although SNAP-25 was detectable in non-human primate (rhesus macaque and cynomolgus monkey), feline, rat, mouse, canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-0202-0003-0203-0003-0185-00
usage
 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
species reactivity
human, human
species reactivity
human
species reactivity
human
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
input
serum
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
input
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
input
serum
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma (K2 EDTA)
input
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Poznaj technologię ultraczułych testów immunologicznych z technologią SMC®, w tym platformę wykrywania biomarkerów, zalety testów o wysokiej czułości i nie tylko.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
Wyświetl wszystkie powiązane treści