It is not recommended to incubate overnight.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6750,00 zł
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human NF-L,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human NF-L in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human, human
parameter
25 μL sample volume (CSF), 50 μL sample volume (serum and plasma)
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Kategoria badawcza:
Neuroscience
Neurologiczne
Podkategoria badań:
Choroba Alzheimera
Starzenie się
Układ nerwowy
Choroby neurodegeneracyjne
Metabolizm neurofilamentów i neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Medycyna neuroregeneracyjna
Neuronauka
Application
Features and Benefits
- Dokładne i powtarzalne działanie na najnowocześniejszym systemie ultraczułych testów immunologicznych SMCxPRO®.
- Kompatybilność ze zautomatyzowaną obsługą cieczy
Packaging
Analysis Note
- Sensitivity: LLOQ 870 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
- Standard Curve Range: 430-1,500,000 fg/mL
- Intra-assay CV: <15%
- Inter-assay CV: <20%
- Linearity: Serum: 110% Plasma: 106% CSF: 101%
- Recovery: Serum: 93% Plasma: 94% CSF: 123%
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you provide information on whether the protocol for NF-L (03-0202-00) has been tested for a 2-hour versus overnight capture? Additionally, is there any data available for internal use regarding this comparison?