Kluczowe dokumenty
03-0203-00
Millipore
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human GFAP
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny GFAP, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek GFAP, Zestaw do testu immunologicznego kwaśnego białka fibrylarnego gleju
Wybierz wielkość
1 EACH
5050,00 zł
5050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
5050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.77
5050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.23 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: ≤6%
intra-assay cv: ≤5%
(Intra-assay CV n=5; Inter-assay n=3)
Opis ogólny
Zestaw SMC® Human GFAP High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami: 1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego. 2) Systemy Erenna i SMCxPRO® immunoassay wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) jest białkiem pośrednim typu III wytwarzanym głównie przez astrocyty podczas rozwoju OUN i funkcjonuje w regeneracji astrocytów, plastyczności, a także przyczynia się do funkcjonowania bariery krew-mózg. GFAP jest potencjalnym biomarkerem w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, a także w urazowych uszkodzeniach mózgu. Obecnie istnieje duże zainteresowanie pomiarem poziomów GFAP w niskiej obfitości, ponieważ nie tylko umożliwia to ocenę tego białka jako biomarkera krwi, ale także umożliwia naukowcom badanie obniżenia poziomu GFAP w badaniach terapeutycznych. Nowy zestaw SMC® Human GFAP High Sensitivity Immunoassay Kit umożliwia dokładny pomiar tego białka w ludzkiej surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, wykorzystując moc ultraczułego systemu SMCxPRO®.
Specyficzność
Specyficzność dla próbek następujących gatunków została przetestowana z następującymi wynikami:
Non Human Primate - 100%
Mouse - 100%
Rat - 100%
Canine - 100%
Feline - 100%
Uwaga: Ten test został przetestowany pod kątem reaktywności krzyżowej z Ventimin, NFL, UCHL1 i całkowitym Tau. Nie wykryto reaktywności krzyżowej z żadnym z tych analitów.
Zastosowanie
Czułość technologii Single Molecule Counting SMC® zapewnia zestawowi SMC® Human GFAP High Sensitivity Immunoassay Kit niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu ludzkiego GFAP w ludzkiej surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.
Ten nowy, usprawniony zestaw ma następujące cechy:
  • Ulepszone opcje przygotowania próbki i inkubacji
  • Standard białka liofilizacyjnego dla jednolitych warunków wysyłki i przechowywania
  • Zwiększone objętości odczynników w celu dostosowania do automatyzacji
  • Możliwość osiągnięcia specyfikacji testu zarówno na SMCxPRO®, jak i Erenna.
Kategoria badawcza:
Neuroscience
neurologiczne
Podkategoria badawcza:
Choroba Alzheimera
Starzenie się, układ nerwowy
Choroby neurodegeneracyjne
Metabolizm neurofilamentów i neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Medycyna neuroregeneracyjna
Neuroscience
Komponenty
  • Assay Buffer
  • GFAP Coated Beads
  • Standard Diluent
  • GFAP Detection Antibody
  • GFAP Standard
  • 10X Wash Buffer
  • Buffer D
  • Elution Buffer B
Charakterystyka techniczna
Minimum 4 próbki surowicy z domieszką o średnim odzysku 118% z zakresem 113-123%
Minimum 4 próbki osocza z domieszką o średnim odzysku 115% z zakresem 110-119%
Minimum 5 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego z domieszką o średnim odzysku 101% z zakresem 95-106%
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.
Poznaj technologię ultraczułych testów immunologicznych z technologią SMC®, w tym platformę wykrywania biomarkerów, zalety testów o wysokiej czułości i nie tylko.
Zobacz wszystko