Merck
03-0185-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human Total Tau
Used for ultrasensitive quantification of Human Total Tau in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny Tau, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek Tau, Zestaw do testu immunologicznego białka splątków neurofibrylarnych, Zestaw do testu immunologicznego białka tau związanego z mikrotubulami
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human Total Tau,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human Total Tau in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
input
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ludzka rodzina białek neuronalnych Tau związanych z mikrotubulami została dokładnie zbadana w kontekście normalnej i nieprawidłowej neurobiologii. Chociaż białka Tau są zwykle zaangażowane w stabilność mikrotubul aksonalnych, mogą również odgrywać rolę w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (AD) i otępienie czołowo-skroniowe (FTD), jeśli nieprawidłowo fałdują się i gromadzą w mózgu. Istnieje duże zainteresowanie badaniem poziomu białek Tau zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w krążeniu, a nowy zestaw SMC® Human Total-Tau High Sensitivity Immunoassay Kit umożliwia naukowcom wykorzystanie technologii ultraczułego testu immunologicznego Single Molecule Counting do wykonywania dokładnych i czułych pomiarów w próbkach ludzkiego płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), osocza i surowicy, w celu dokonania ważnych odkryć dotyczących roli białka Tau w mechanizmach chorób neurodegeneracyjnych.
Zestaw SMC® Human Total Tau High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy immunologiczne Erenna i TM="SMCxPRO"] wykrywają anality za pomocą technologii Single Molecule Counting SMC®.
Application
Alzheimer′s Disease / Aging / Nervous System / Neurodegenerative Diseases / Neurofilament & Neuron Metabolism / Neuronal & Glial Markers / Neurodegenerative Medicine / Neuroscience
Features and Benefits
Minimum 3 próbki surowicy z domieszką o średnim odzysku 70% z zakresem 64-80%
Minimum 4 próbki osocza z domieszką o średnim odzysku 82% z zakresem 76-88%
Minimum 5 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego z domieszką o średnim odzysku 91% z zakresem 85-106%
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 4,690 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 1170-1,200,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 107% Plasma: 115% CSF: 103%
  • Recovery: Serum 70% Plasma: 82% CSF: 91%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although Total Tau was detectable in non-human primate (rhesus macaque and cynomolgus monkey), feline, rat, mouse, and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation