Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
Informacje o tej pozycji
586,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.573
bp
245 °C (lit.), 50 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(OC(Cl)=S)cc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3
InChI key
UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Application
- α-L-2′-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs[1]
- alkenes from hindered alcohols
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.573 | refractive index n20/D 1.5172 (lit.) | refractive index n20/D 1.5279 (lit.), n20/D 1.528 | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 1.225 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.234 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.989 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 245 °C (lit.), 50 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 144-145 °C/5 mmHg (lit.) | bp 205 °C (lit.) | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 26475-10ML | 04061837246746 |