Merck
89660
Sigma-Aldrich
o-Tolunitrile
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Methylbenzonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
1857417
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
tw
205 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants