Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 844,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5ONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-039-0
Beilstein/REAXYS Number:
4326059
MDL number:
Assay:
≥97.0% (AT)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
powder
mp
~132 °C (dec.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (AT) | description purum, ≥98.0% (AT) | description ≥97.0% (AT) | description ≥98.0% (AT) |
| assay ≥97.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥97.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ~132 °C (dec.) | mp 140-150 °C | mp - | mp 160-164 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?