Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 132,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
132,00 zł
vapor density
6.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
896 °F
impurities
≤3% water
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
tosylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| bp 144-145 °C/5 mmHg (lit.) | bp 158-162 °C/10 mmHg (lit.) | bp 144-145 °C/5 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 25-28 °C | mp 29-33 °C (lit.) | mp 25-28 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl p-toluenesulfonate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Removal System Made of Stainless Steel with Accessories - 89800
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 89800-25ML | 04061833077092 |
| 89800-1L | 04061837250507 |
| 89800-250ML | 04061833077061 |