Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
zolmitriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
InChI key
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Zolmitriptan Nasal Spray
- Zolmitriptan Orally Disintegrating Tablets
- Zolmitriptan Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1727009-200MG | 04061833834794 |