Y0001991
Zolmitriptan for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Zolmitriptan, (4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, 311C90
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zolmitriptan
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
informacje o genach
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta