Przejdź do
1674004
USP
Tretynoina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Retinoic acid, ATRA, Tretinoin, Vitamin A acid, all-trans-Retinoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2057223
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tretinoin
manufacturer/tradename
USP
mp
180-181 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Tretinoin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Tretinoin Cream
  • Tretinoin Gel
  • Tretinoin roztwór do stosowania miejscowego
  • Izotretynoina
  • Kapsułki izotretynoiny
  • Acitretin
Biochem/physiol Actions
all−trans−Retinoic acid (ATRA) is a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR). The bound RAR and RXR act as transcription factors that regulate the growth and differentiation of both normal and malignant cells. Cytochromes P450 (CYPs) catalyze the 4-hydroxylation of ATRA. Retinoic acid primes embryonic stem cells to become neurons.
Ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR); primes embryonic stem cells to become neurons.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1850000PHR11871353500
Tretynoina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1674004
Tretynoina
Tretinoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1850000
Tretinoin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
mp
180-181 °C (lit.)
mp
180-181 °C (lit.)
mp
180-181 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tretynoina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)