Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
isotretinoin
manufacturer/tradename
USP
mp
172-175 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
General description
Application
- Isotretinoin Capsules
- Tretinoina
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) | mp 180-181 °C (lit.) |
| Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916) | Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916) | Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916) | Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izotretynoina
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1353500-200MG | 04061838730633 |