Przejdź do
1643383
USP
Tazobactam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[2S-(2α,3β,5α)]-3-Methyl-7-oxo-3-(1H,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tazobactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H]([C@@]1(C[n]3nncc3)C)C(=O)O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
InChI key
LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tazobactam USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Piperacillin and Tazobactam for Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR168610462051098220
USP
USP
1643383
Tazobactam
Aztreonam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046205
Aztreonam
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
API family
tazobactam
API family
tazobactam
API family
aztreonam
API family
cefuroxime
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tazobactam
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Tazobactam
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(2), 4224-4224 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1643383-200MG04061838748119