Przejdź do
1643394
USP
Związek pokrewny tazobaktamu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tazobactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(O)C(C[n]1nncc1)(C(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
HTKDZWPPZOALOH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tazobactam Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Piperacylina i tazobaktam do wstrzykiwań
  • Tazobaktam
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tazobactam
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(2), 4224-4224 (2020)
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1643394-20MG04061833855447