Przejdź do
1642100
USP
Sulizobenzon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, HMBS, Sulisobenzone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2889165
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulisobenzone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
InChI key
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Sulisobenzone USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09649501941214004
Dioxybenzone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1214004
Dioxybenzone
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
sulisobenzone
API family
-
API family
-
API family
oxybenzone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulizobenzon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
René Böttcher et al.
Oncotarget, 6(6), 4036-4050 (2015-02-18)
Current prostate cancer (PCa) biomarkers such as PSA are not optimal in distinguishing cancer from benign prostate diseases and predicting disease outcome. To discover additional biomarkers, we investigated PCa-specific expression of novel unannotated transcripts. Using the unique probe design of
Kamila Kyrova et al.
BMC veterinary research, 10, 244-244 (2014-10-02)
Following infection and initial multiplication in the gut lumen, Salmonella Typhimurium crosses the intestinal epithelial barrier and comes into contact with cells of the host immune system. Mononuclear phagocytes which comprise macrophages and dendritic cells (DC) are of key importance
Marjolein Bijlard et al.
Molecular and cellular biology, 35(4), 675-687 (2014-12-17)
Myelination of axons by oligodendrocytes is essential for saltatory nerve conduction. To form myelin membranes, a coordinated synthesis and subsequent polarized transport of myelin components are necessary. Here, we show that as part of the mechanism to establish membrane polarity
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1642100-500MG04061833020494