Przejdź do
09649
5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
HMBS, Sulisobenzone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-772-2
Beilstein/REAXYS Number:
2889165
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% water
functional group
ketone, phenyl, sulfonic acid
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
InChI key
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
526198.51042M2786
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
crystalline
functional group
ketone, sulfonic acid, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
NHS ester, maleimide
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)