Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
Informacje o tej pozycji
833,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxybenzone
manufacturer/tradename
USP
bp
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
InChI key
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Dioxybenzone i Oxybenzone Cream
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family oxybenzone | API family - | API family - | API family oxybenzone |
| bp 170-175 °C/1 mmHg (lit.) | bp 170-175 °C/1 mmHg (lit.) | bp 170-175 °C/1 mmHg (lit.) | bp 150-160 °C/5 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dioxybenzone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?