Przejdź do
1613010
USP
Osuszacz, mały
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Synthetic zeolite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 x 44 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na4[(AlO2)4(SiO2)4] · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.36
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 88 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Środek osuszający, mały wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1613032NISTRM8850NIST8851
vibrant-m
NISTRM8850
Zeolite Y
vibrant-m
NIST8851
Zeolite A
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
matrix material
format
-
packaging
pkg of 88 mg
packaging
pkg of 2 × 80 g
packaging
-
packaging
pkg of 35-40 g
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1613010-2X44G04065265949828