Kluczowe dokumenty
NIST8851
Zeolite A
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
35 G
3200,00 zł
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
35 G
3200,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 35-40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
ciąg SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Klucz InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Materiał referencyjny (RM) jest przeznaczony do stosowania jako źródło Zeolitu A do porównań pomiarowych.
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST referencyjne wartości ułamka masowego dla składników Zeolitu A.
  • Podano wartości informacyjne dla stosunku atomowego Si do Al.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Sód (Na), glin (Al), krzem (Si), żelazo (Fe), cer (Ce), kobalt (Co), chrom (Cr), cez (Cs), europ (Eu), hafn (Hf), lantan (La), skand (Sc), samar (Sm), tor (Th), cynk (Zn)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)