Przejdź do
1613032
USP
Środek osuszający, duży
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dioxosilane, Oxo(oxoalumanyloxy)alumane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 x 80 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2 × 80 g
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Środek osuszający, duży wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16130101613021NISTRM8850
vibrant-m
NISTRM8850
Zeolite Y
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
matrix material
packaging
pkg of 2 × 80 g
packaging
pkg of 88 mg
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1613032-2X80G04065265032674