Przejdź do
1611955
USP
Selenometionina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Seleno-L-methionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.11
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methionine & derivatives
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Selenomethionine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
141150410099781643292
L-Methionine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-Methionine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
methionine & derivatives
API family
methionine & derivatives
API family
methionine & derivatives
API family
methionine & derivatives
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
250.3 - 346.3 °F
flash_point_c
121.3 - 174.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1611955-100MG04061838746047