Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2240,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methionine & derivatives
manufacturer/tradename
USP
mp
117-119 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family methionine & derivatives | API family methionine & derivatives | API family - | API family methionine & derivatives |
| mp 117-119 °C (lit.) | mp 117-119 °C (lit.) | mp 102.3-103.6 °C | mp 284 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-acetylo-D,L-metionina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?