Przejdź do
1012316
USP
S-Adenosyl-L-methionine 1,4-butanedisulfonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(3S)-5′-[(3-Amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5′-deoxyadenosine, 1,4-butanedisulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N6O5S · C4H10O6S2 · 0.5C4H8O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
725.81
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methionine & derivatives
packaging
pkg of 250 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S+](C[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n]5c6ncnc(c6nc5)N)(CC[C@H](N)C(=O)[O-])C.[S+](C[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(CC[C@H](N)C(=O)[O-])C.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/2C15H22N6O5S.3C4H10O6S2/c2*1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;3*5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h2*5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)/t2*7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m00.../s1
InChI key
QWARKYOPJRNOOU-RLUFNZFXSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
S-Adenosyl-ʟ-methionine 1,4-butanedisulfonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91016394961288645
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 250 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 15 mg
API family
methionine & derivatives
API family
-
API family
-
API family
gemifloxacin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)