Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1940,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
rocuronium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CCCC6)CC=C
InChI
1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChI key
OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146) | Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146) | Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146) | Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1604905-250MG | 04061833854891 |