Przejdź do
R5155
Rocuronium bromide
≥97% (perchloric acid titration)
Synonim(y):
(+)-Rocuronium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
1567,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H53BrN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51152000
MDL number:
1567,50 zł
Cena katalogowa2090,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (perchloric acid titration)
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CCCC6)CC=C
InChI
1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChI key
OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Biochem/physiol Actions
Aminosteroid; neuromuscular blocker for anaesthesia
Rocuronium Bromide is a fumarate, non-depolarizing, neuromuscular blocking agent. It is rapid-acting, relaxes the skeletal muscle and decreases oxygen consumption during surgery. It competes with acetylcholine and bind to cholinergic receptors at neuromuscular junctions.[1][2]
Preparation Note
Rocuronium bromide yields clear, light yellow solution in water at 100 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7847SML1636C0636
assay
≥97% (perchloric acid titration)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (non-aqueous titration)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
powder
form
powder or solid
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rocuronium bromide
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)