Przejdź do
1581504
USP
Siarczan pseudoefedryny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt, α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.54
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pseudoephedrine
manufacturer/tradename
USP
mp
175-179 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
InChI key
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu pseudoefedryny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Maleinian bromfeniraminy i siarczan pseudoefedryny roztwór doustny
  • Kapsułki zawierające co najmniej trzy z następujących substancji: acetaminofen i sole chlorfeniraminy, dekstrometorfanu i pseudoefedryny
  • Roztwór doustny maleinianu dekstrometorfanu i siarczanu pseudoefedryny
  • Siarczan efedryny do wstrzykiwań
  • Proszek doustny zawierający co najmniej trzy z następujących substancji: acetaminofen i sole chlorfeniraminy, dekstrometorfanu i pseudoefedryny
  • Roztwór doustny zawierający co najmniej trzy z następujących substancji: acetaminofen i sole chlorfeniraminy, dekstrometorfanu i pseudoefedryny
  • Siarczan pseudoefedryny
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12360071581005P3850000
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
pseudoephedrine
API family
ephedrine
API family
pseudoephedrine
API family
pseudoephedrine
mp
175-179 °C (lit.)
mp
-
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)