Przejdź do
1581005
USP
Pseudoefedryna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride, (+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3915112
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pseudoephedrine
manufacturer/tradename
USP
mp
185-188 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Chlorowodorek pseudoefedryny USP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
  • Pseudoefedryny chlorowodorek roztwór doustny
  • Acetaminofen i chlorowodorek pseudoefedryny w tabletkach
  • Ibuprofen i chlorowodorek pseudoefedryny w tabletkach
  • Chlorowodorek pseudoefedryny, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Chlorowodorek pseudoefedryny w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu
  • Kapsułki z gwajafenezyną i chlorowodorkiem pseudoefedryny
Biochem/physiol Actions
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3850000BP413E2750
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
API family
pseudoephedrine
API family
pseudoephedrine
API family
pseudoephedrine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pseudoefedryna
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)