Merck
P3850000
Pseudoephedrine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride, (+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
Beilstein:
3915112
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pseudoephedrine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
185-188 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
Klucz InChI
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek pseudoefedryny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Minjie Jiang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 974, 126-130 (2014-12-03)
A rapid, sensitive and selective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method (HPLC-MS) has been developed and validated for the simultaneous determination of 14-thienyl methylene matrine (TMM) and matrine (MT) in rat plasma in the present study. The analytes were separated
Minjie Jiang et al.
PloS one, 10(2), e0116010-e0116010 (2015-02-26)
A rapid, sensitive and selective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method (HPLC-MS) was developed and validated to determine the 14-(3-methylbenzyl)matrine (3MBM) and 14-(4-methylbenzyl)matrine (4MBM) levels in rat plasma in the present study. The analytes were separated using a C18 column
Produkty
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.