Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
API family
potassium iodide
manufacturer/tradename
USP
mp
681 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) |
| API family potassium iodide | API family potassium iodide | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?