Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1600,00 zł | |
| 3 kg | Przewidywany termin wysyłki04 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3920,00 zł | |
| 5 kg | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 7210,00 zł | |
| 25 kg |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
agency
JP, BP, ChP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
bulk density
1500 kg/m3
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1548280 | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
| form solid | form - | form - | form crystalline |
| bulk density 1500 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| product line EMPROVE® API | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1050400001 | 04054839392252 |
| 1050405000 | 04022536059716 |
| 1050409029 | 04022536946108 |
| 1050401000 | 04022536059693 |