Przejdź do
30315-M
Potassium iodide
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0%, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Form:
crystalline
Solubility:
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
form
crystalline
impurities
Reducing substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.005% thiosulfate (S2O3), ≤0.02% free alkali (as KOH), ≤10 ppm total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
6-8 (20 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
anion traces
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 ppm, iodate (IO3-): ≤2 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm, sulfate (SO42-): ≤10 ppm
cation traces
As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.03%
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium iodide (KI) is an inorganic potassium salt. It is used as an iodide ion source for nucleophilic displacement reactions and acts as a mediator during the electrochemical oxidations of aldehydes. In presence of an acid, KI cleaves some ethers. KI reacts with sulfonyl chlorides to produce symmetrical thiosulfonic S-esters. In the presence of oxidizing agents, KI iodinates aromatic compounds and organothallium compounds.
Application
Potassium iodide is used:
  • As a solid base catalyst loaded with alumina for transesterification of soybean oil with methanol.
  • As a iodide source in the solvothermal synthesis of BiOI (bismuth oxyiodide) microspheres using ethylene glycol solvent.
  • In the synthesis of RGO (reduced graphene oxide) from GO (graphite oxide) in presence of HCl–KI mixture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03124-MPHR1360204102
form
crystalline
form
crystalline
form
-
form
crystals and lumps
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
-
solubility
water: soluble
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
puriss. p.a.
grade
puriss.
grade
-
grade
-
pH
6-8 (20 °C, 5%)
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
signalword
Danger
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)