Przejdź do
1533002
USP
Fenylefryna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4158948
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
phenylephrine
manufacturer/tradename
USP
mp
143-145 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku fenylefryny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Phenylephrine Hydrochloride Injection
  • Chlorowodorek fenylefryny tabletki
  • Roztwór do nosa chlorowodorku fenylefryny
  • Chlorowodorek fenylefryny w galaretce do nosa
  • Roztwór doustny chlorowodorku prometazyny i fenylefryny
  • Roztwór doustny antypiryny, benzokainy i chlorowodorku fenylefryny
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1017Y0000683P1250000
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenylefryna
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phenylephrine Hydrochloride Ophthalmic Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(1), 3519-3519 (2019)
Phenylephrine Hydrochloride Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 3520-3520 (2021)
Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 3724-3724 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1533002-200MG04061838740755