Merck
Y0000683
Phenylephrine hydrochloride for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Wybierz wielkość
2 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
Beilstein:
4158948
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phenylephrine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
143-145 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Phenylephrine hydrochloride for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dale A Currigan et al.
Anesthesiology, 121(5), 930-936 (2014-09-10)
Vasopressor drugs, commonly used to treat systemic hypotension and maintain organ perfusion, may also induce regional vasoconstriction in specialized vascular beds such as the lung. An increase in pulmonary vascular tone may adversely affect patients with pulmonary hypertension or right
C A Boly et al.
British journal of anaesthesia, 111(5), 750-758 (2013-07-11)
Left-ventricular end-systolic elastance (Ees) is an index of cardiac contractility, but the invasive nature of its assessment has limited perioperative application. We explored the feasibility of a minimally invasive method of Ees estimation for perioperative assessment of cardiac function and
Heather Mak et al.
Ophthalmology, 120(12), 2517-2524 (2013-07-16)
To measure iris volume and anterior segment parameters using a swept-source anterior segment optical coherence tomography (OCT) and investigate factors associated with iris volume and iris volume change after pupil dilation in eyes with open angles and angle closure. Cross-sectional
Stephanie W Watts et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(6), 1320-1328 (2013-04-06)
Obesity and hypertension are comorbid in epidemic proportion, yet their biological connection is largely a mystery. The peptide chemerin is a candidate for connecting fat deposits around the blood vessel (perivascular adipose tissue) to arterial contraction. We presently tested the
P F Soeding et al.
British journal of anaesthesia, 111(2), 229-234 (2013-03-23)
The upright sitting or beachchair position is associated with hypotension, risk of cerebral hypoperfusion, and cerebral injury. We hypothesized that by increasing arterial pressure with phenylephrine administration, cerebral perfusion, and postoperative recovery would be improved. Thirty-four patients undergoing elective shoulder