(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is also named l-Phenylephrine hydrochloride (lower case el) or Levophenylephrine hydrochloride.
Kluczowe dokumenty
PHR1017
Phenylephrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, PHE, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Wybierz wielkość
448,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
448,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 284
traceable to Ph. Eur. P1250000
traceable to USP 1533002
rodzina API
phenylephrine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-145 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
informacje o genach
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Opis ogólny
Phenylephrine Hydrochloride is classified under the category of sympathomimetic drugs. It is generally utilized as a nasal decongestant.[1]
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
-
Is (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride the same as L-Phenylephrine hydrochloride?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.