Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1940,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
penicillamine
manufacturer/tradename
USP
mp
210 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Penicylamina Kapsułki
- Tabletki penicylaminy
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family penicillamine | API family penicillamine | API family penicillamine | API family penicillamine |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 204-205 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicylamina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1501006-200MG | 04061833853337 |