Merck
P0310000
Penicillamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Penicillamine, 3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Beilstein:
1722375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
penicillamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Penicylamina EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Klingenberg et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD004182-CD004182 (2006-01-27)
Primary sclerosing cholangitis is a cholestatic disease. D-penicillamine is suggested as a treatment option due to its copper reducing and immunomodulatory potential. To evaluate the beneficial and harmful effects of D-penicillamine for patients with primary sclerosing cholangitis. Eligible trials were
Mona S El Raziky et al.
Journal of pediatric hematology/oncology, 36(3), 173-178 (2014-03-01)
Wilson disease (WD) is an inherited disorder of copper metabolism. Hemolytic anemia in WD occurs in up to 17% of patients at some point during their illness. To screen for WD among children presenting with hemolytic anemia. Twenty cases (mean
[D-penicillamine nephropathy].
I Ohno
Ryoikibetsu shokogun shirizu, (16 Pt 1)(16 Pt 1), 523-525 (1997-01-01)
Y Gong et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 24(11-12), 1535-1544 (2007-01-09)
D-Penicillamine is used for patients with primary biliary cirrhosis due to its ability to decrease hepatic copper and modulate the immune response. The results on effects of D--penicillamine in randomized-clinical trials of primary biliary cirrhosis patients are inconsistent. To systematically
A Boehler et al.
The European respiratory journal, 9(6), 1317-1319 (1996-06-01)
D-penicillamine-associated bronchiolitis obliterans (BO) is a rare but well-known pulmonary complication in patients with rheumatoid arthritis or progressive systemic sclerosis. It has been assumed that in most, if not all cases, BO is a complication of the underlying disease rather