Przejdź do
1501108
USP
Dwusiarczek penicylaminy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Penicillamine disulfide, 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiodi-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4461521
5760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
penicillamine
manufacturer/tradename
USP
mp
204-205 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny dwusiarczku penicylaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Penicylamina
  • Penicylamina kapsułki
  • Penicylamina Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0320000PHR2639P1101
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
cell analysis
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
penicillamine
API family
penicillamine
API family
penicillamine
API family
-
mp
204-205 °C (lit.)
mp
204-205 °C (lit.)
mp
204-205 °C (lit.)
mp
204 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczek penicylaminy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)