Przejdź do
1491004
USP
Oksytetracyklina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Oxytetracycline dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O9 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-212-8
MDL number:
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxytetracycline
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI key
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
General description
Oxytetracycline is a broad-spectrum tetracycline antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. It is effective against a range of Gram-positive and Gram-negative organisms. The USP reference standard ensures assay precision and identity confirmation in oxytetracycline drug products.
The USP biologics antibiotics category includes a wide range of antimicrobial agents that are essential in treating bacterial infections. These antibiotics are derived from various natural sources or synthesized to combat specific pathogens effectively. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of antibiotic therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny oksytetracykliny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorowodorek oksytetracykliny
  • Oksytetracyklina do wstrzykiwań
  • Oksytetracyklina w tabletkach
  • Oksytetracyklina do wstrzykiwań
  • Oksytetracykliny chlorowodorek kapsułki
  • Rozpuszczalny proszek chlorowodorku oksytetracykliny
Biochem/physiol Actions
Antibiotic produced by Streptomyces rimosus.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP782PHR153751239
Oxytetracycline British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP782
Oxytetracycline
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
API family
oxytetracycline
API family
oxytetracycline
API family
oxytetracycline
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oksytetracyklina
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxytetracycline
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3359-3359 (2020)
Oxytetracycline Hydrochloride Soluble Powder
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3363- 3363 (2013)
Oxytetracycline Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3361-3361 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1491004-200MG04061838738172