Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
Informacje o tej pozycji
397,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
mode of action
protein synthesis | interferes
suitability
molds, yeasts
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
InChI key
IWVCMVBTMGNXQD-PXOLEDIWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
Oxytetracycline 50.0 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability molds, yeasts | suitability Pseudomonas spp. | suitability - | suitability Campylobacter spp. |
| application(s) environmental | application(s) clinical testing | application(s) environmental | application(s) environmental |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 51239-5VL-F | 04061832492261 |
| 51239-1VL-F | 04061837401428 |